PHR2909
Famotidine Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
N,N′′′-[(1,1-Dioxido-2H-1,2,4,6-thiatriazine-3,5-diyl)bis(2,1-ethanediylthiomethylene-4,2-thiazolediyl)]bisguanidine, 3,5-Bis[2-[[[2-[(diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethyl]-4H-1,2,4,6-thiatriazine 1,1-dioxide
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1269221
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
famotidine
양식
solid
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C16H23N11O2S5/c17-13(18)24-15-21-9(7-32-15)5-30-3-1-11-23-12(27-34(28,29)26-11)2-4-31-6-10-8-33-16(22-10)25-14(19)20/h7-8H,1-6H2,(H,23,26,27)(H4,17,18,21,24)(H4,19,20,22,25)
InChI key
NRRXZFHNRLQONH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.