PHR3356
Fosinopril sodium
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
(2S,4S)-4-Cyclohexyl-1-(2-{[2-methyl-1-(propanoyloxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphoryl}acetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, Acecor, Eosinopril, Fosinopril, Monopril, SQ 28555, Secorvas, Staril
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1283404
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
O=C([O-])[C@H]1N(C(CP(CCCCC2=CC=CC=C2)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)=O)=O)C[C@H](C3CCCCC3)C1.[Na+]
InChI
1S/C30H46NO7P.Na/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24;/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35);/q;+1/p-1/t25-,26+,30+,39?;/m1./s1
InChI key
TVTJZMHAIQQZTL-TXDYNIFHSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable