추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1067737
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 50 mg
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@H](C4)C)(O)C(=O)COC(=O)CC)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)C=C[C@@]31C
InChI
1S/C25H33FO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI key
ALINSFFSOAHJII-XGQKBEPLSA-N
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Kidney,Endocrine system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.