PHR1399
Betamethasone Dipropionate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Betamethasone 17,21-dipropionate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-dipropionate
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to Ph. Eur. B1040000
traceable to USP 1067704
API family
betamethasone
CofA
current certificate can be downloaded
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](OC(=O)CCl)(C(=O)COC(=O)CC)[C@@]1(C)C[C@H](O)C3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C27H34ClFO7/c1-5-22(33)35-14-21(32)27(36-23(34)13-28)15(2)10-19-18-7-6-16-11-17(30)8-9-24(16,3)26(18,29)20(31)12-25(19,27)4/h8-9,11,15,18-20,31H,5-7,10,12-14H2,1-4H3/t15-,18-,19-,20-,24-,25-,26?,27-/m0/s1
InChI key
UOCNBCVPZWLUKX-HOBFILNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Betamethasone dipropionate is a synthetic glucocorticoid, used as an anti-inflammatory agent to treat different skin disorders.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
각주
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Kidney,Endocrine system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객