Y0001027
Betamethasone valerate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Betamethasone 17-valerate, 1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-9α-fluoro-16β-methyl-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17-valerate, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone 17-valerate, Betnovate
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
InChI
1S/C27H37FO6/c1-5-6-7-23(33)34-27(22(32)15-29)16(2)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-24(17,3)26(19,28)21(31)14-25(20,27)4/h10-11,13,16,19-21,29,31H,5-9,12,14-15H2,1-4H3/t16-,19?,20?,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1
InChI key
SNHRLVCMMWUAJD-QDHNOTTGSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.