BP575
Betamethasone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
동의어(들):
9α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16β-methylprednisolone
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
betamethasone
양식
crystalline
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
BP
mp
235-237 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UREBDLICKHMUKA-DVTGEIKXSA-N
유전자 정보
human ... NR3C1(2908)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Also used in monographs such as:
포장
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Kidney,Endocrine system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.