추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 2 mL
제조업체/상표
RTC QCO-257-1
농도
100% in acetone
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
Values of analytes vary from lot to lot.
분석물
설명
Azinphos-methyl (Guthion) 1 - 50 µg/L
Carbophenothion 1 - 50 µg/L
Chlorpyrifos 1 - 50 µg/L
Diazinon 1 - 100 µg/L
Dichlorovos (DDVP, Dichlorovos) 1 - 50 µg/L
Dimethoate 1 - 50 µg/L
Dioxathion 1 - 50 µg/L
Disulfoton 1 - 50 µg/L
EPN 1 - 50 µg/L
Ethion 1 - 50 µg/L
Ethoprop 1 - 50 µg/L
Famphur 1 - 50 µg/L
Fonophos 1 - 50 µg/L
Malathion 1 - 50 µg/L
Parathion-methyl
Methamidophos
Monocrotophos
Parathion, ethyl 1 - 50 µg/L
Phorate 1 - 50 µg/L
Phosmet (Imidan) 1 - 50 µg/L
Terbufos 1 - 50 µg/L
모두 보기 (21)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.