추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
제조업체/상표
RTC QCI-012
농도
in H2O
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
기타 정보
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
분석물
설명
Residual Free Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L
Total Residual Chlorine 0.5 - 3.0 mg/L
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.