SMB00958
N-Desmethyl imatinib
≥95%
동의어(들):
N-(4-Methyl-3-(4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino)phenyl)-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, CGP74588, Desmethyl Gleevec, Norimatinib
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
research grade
분석
≥95%
양식
solid
분자량
479.58 g/mol
저장 조건
(Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.)
기술
HPLC: suitable
solubility
ethanol: 0.20 mg/mL
DMF: 16 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N5(CCNCC5)Cc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(c(cc2)C)Nc3nc(ccn3)c4cnccc4
InChI
1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
InChI key
BQQYXPHRXIZMDM-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.