SMB00963
Desethylchloroquine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
7-Chloro-4-{[4-(ethylamino)-1-methylbutyl]amino}quinoline, 4-[[1-Methyl-4-((ethylamino)butyl]amino)]-7-chloroquinoline, 7-Chloro-4-(4-N-ethylamino-1-methylbutylamino)quinoline, N-Desethyl chloroquine, N-Desethylchloroquine, N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1-ethyl-1,4-pentanediamine, Monodeethylchloroquine, Monodesethylchloroquine
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
research grade
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder or crystals
기술
HPLC: suitable
색상
white to off-white
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC(C=C1)=CC2=C1C(NC(CCCNCC)C)=CC=N2
InChI
1S/C16H22ClN3/c1-3-18-9-4-5-12(2)20-15-8-10-19-16-11-13(17)6-7-14(15)16/h6-8,10-12,18H,3-5,9H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
MCYUUUTUAAGOOT-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)