주요 문서
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
동의어(들):
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H13N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
175.19
Beilstein:
4418543
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0% (GC)
Quality Level
형태
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
농도
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
불순물
≤1.5% water
작용기
azide
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
InChI key
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Flash Point (°C)
-33 °C - Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)