주요 문서
768901
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethanol
≥96.0% (GC)
동의어(들):
2-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethoxy]ethylamine, 3,6,9-Trioxadecylamine, 8-Amino-3,6-dioxaoctanol, NSC 40760, T3EGMA, Triethylene glycol monoamine, Triglycolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
149.19
Beilstein:
1739188
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (GC)
형태
liquid
density
1.0773 g/cm3 at 20 °C (lit.)
SMILES string
NCCOCCOCCO
InChI
1S/C6H15NO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-7H2
InChI key
ASDQMECUMYIVBG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)