주요 문서
901159
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
동의어(들):
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n/D 1.429
density
0.958 g/mL
SMILES string
NCCOCCOC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChI key
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)