분석
≥95%
형태
liquid
refractive index
n/D 1.4292
density
0.92 g/mL
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
InChI key
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F
Flash Point (°C)
73.0 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객