주요 문서
SMB01358
Sigma-Aldrich
Lysylphenylalanine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
KF, Lys-Phe, Lysyl-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H23N3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
293.36
UNSPSC 코드:
12352209
NACRES:
NA.26
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@@H](N)CCCCN)=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O3/c16-9-5-4-8-12(17)14(19)18-13(15(20)21)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12-13H,4-5,8-10,16-17H2,(H,18,19)(H,20,21)/t12-,13-/m0/s1
InChI key
QCZYYEFXOBKCNQ-STQMWFEESA-N
일반 설명
Lysylphenylalanine is a dipeptide composed of lysine and phenylalanine.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)