주요 문서
SYNPLE-BT033
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-COOTfp
Synple
동의어(들):
Synple 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.22
Quality Level
파라미터
up to 0.1 mmol scale
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-COOTfp is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the biotin tagging of amines through an acylation reaction. The cartridge contains all necessary reagents for linking the chosen amine substrate to biotin.
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG3
Terminal functional group: active ester
Compatible substrates: amine, amine salts
Cartridge contents:
  • Base (supported triethylamine)
  • Silica supported carbonate (for purification)
  • Biotin linker
Related Cartridges:
  • SYNPLE-BT002Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-NH2
  • SYNPLE-BT003Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-NH2
  • SYNPLE-BT004Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-NH2
  • SYNPLE-BT012Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT013Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT014Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-O-4-P-NH
  • SYNPLE-BT022Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT023Reagent-cartridge Biotin tag-PEG3-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT024Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-a-COOTfp
  • SYNPLE-BT032Reagent-cartridge Biotin tag-PEG2-COOTfp
  • SYNPLE-BT034Reagent-cartridge Biotin tag-PEG4-COOTfp
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
법적 정보
Product of Synple Chem AG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
시약 카트리지를 사용하여 몇 분 만에 유기 화학 합성을 수행하는 혁신적인 장비 Synple로 성과를 극대화하세요. 시작 버튼을 누르세요.
시약 카트리지를 사용하여 몇 분 만에 유기 화학 합성을 수행하는 혁신적인 장비 Synple로 성과를 극대화하세요. 시작 버튼을 누르세요.