주요 문서
SYNPLE-H001
Sigma-Aldrich
Reagent-cartridge Morpholine
Synple
동의어(들):
Synple 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.22
Quality Level
파라미터
up to 0.5 mmol scale
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reagent-cartridge Morpholine is a reagent cartridge for the Synple 2 Automated Synthesizer that enables the synthesis of a morpholine heterocycle from an aldehyde through the use of a SnAP reagent. The cartridge contains all necessary reagents for transforming the chosen aldehyde into a morpholine heterocycle.
Scale: up to 0.5 mmol
Heterocycle: Morpholine
Compatible substrates: aldehyde
Cartridge contents:
  • Immobilized SnAP reagent
  • Cu catalyst (Cu(OTF)2 and 2,6-lutidinium triflate)
  • SCX (for purification)
  • Silica (for purification)
Related Cartridges:
  • SYNPLE-H002Reagent-cartridge Oxazepane
  • SYNPLE-H004Reagent-cartridge 2-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H005Reagent-cartridge Piperazine
  • SYNPLE-H006Reagent-cartridge Diazepane
  • SYNPLE-H007Reagent-cartridge 3-Methylmorpholine
  • SYNPLE-H010Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(2-Pyr)
  • SYNPLE-H011Reagent-cartridge Morpholine-2-spiro-(4-Pip)
  • SYNPLE-H090Reagent-cartridge 9-OMe-Benzoxazepane
  • SYNPLE-H091Reagent-cartridge 7-Br-9-OMe-Benzoxazepane
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Features and Benefits of Synple Platform
  • Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
  • Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
  • Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
  • Set-up reaction in less than 5 minutes
  • Small footprint
  • Plug & Play system - simple installation
  • Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
  • Cartridges available for many different reactions
  • Prefilled with all required reagents
  • RFID chip containing optimized reaction protocol
기타 정보
An integrated console for capsule-based, automated organic synthesis
For more information on heterocycle formation using SnAP reagents, visit here: SnAP Technology Spotlight.
법적 정보
Product of Synple Chem AG
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
시약 카트리지를 사용하여 몇 분 만에 유기 화학 합성을 수행하는 혁신적인 장비 Synple로 성과를 극대화하세요. 시작 버튼을 누르세요.
시약 카트리지를 사용하여 몇 분 만에 유기 화학 합성을 수행하는 혁신적인 장비 Synple로 성과를 극대화하세요. 시작 버튼을 누르세요.