주요 문서
TDFC10
Supelco
Dietary Fiber, Total, Assay Control Kit
sufficient for ≥10 assays
동의어(들):
Total Dietary Fiber Controls Kit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12164500
NACRES:
NA.84
사용
sufficient for ≥10 assays
Quality Level
기술
photometry: suitable
응용 분야
food and beverages
general analytical
저장 온도
2-8°C
결합
Standards for use as internal controls in conjunction with the Total Dietary Fiber Assay Kit (TDF100A)
키트 구성품 전용
제품 번호
설명
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)