W230920
(S)-(−)-β-Citronellol
99%, FG
동의어(들):
β-Rhodinol, (S)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
FEMA Number:
2309
효소 위원회 번호:
203-375-0
Beilstein:
1721505
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
02.011
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
floral; waxy; rose
Grade:
FG
Halal
Kosher
Halal
Kosher
생물학적 소스:
synthetic
식품 알레르기항원:
no known allergens
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
vapor pressure
~0.02 mmHg ( 25 °C)
분석
99%
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; waxy; rose
SMILES string
C[C@H](CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
QMVPMAAFGQKVCJ-JTQLQIEISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
101 °C - DIN 51758