Y0001704
Eplerenone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Eplerenone, 9,11alpha-Epoxy-17-hydroxy-3-oxo-17alpha-pregn-4-ene-7alpha,21-dicarboxylic acid, gamma-lactone, methyl ester, Cgp 30083, Eplerenone [USAN], Epoxymexrenone, HSDB 7522, Inspra, Pregn-4-ene-7,21-dicarboxylic acid, 9,11-epoxy-17-hydroxy-3-oxo-, gamma-lactone, methyl ester, (7alpha,11alpha,17alpha)-, SC-66110
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
eplerenone
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@]32[C@H]1C[C@@]4([C@@]6(OC(=O)CC6)CC[C@H]4[C@@H]3[C@@H](CC5=CC(=O)CC[C@@]52C)C(=O)OC)C
InChI
1S/C24H30O6/c1-21-7-4-14(25)10-13(21)11-15(20(27)28-3)19-16-5-8-23(9-6-18(26)30-23)22(16,2)12-17-24(19,21)29-17/h10,15-17,19H,4-9,11-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,19+,21+,22+,23-,24-/m1/s1
InChI key
JUKPWJGBANNWMW-VWBFHTRKSA-N
유전자 정보
human ... NR3C2(4306)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객