추천 제품
grade
purum p.a.
Quality Level
분석
≥98.0% (KT)
형태
fine crystals
powder
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].CC(=O)O[Cd]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cd.2H2O/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Bone,Kidney
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable