추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
99.5-101.0%
형태
crystalline
불순물
≤0.005% in water insoluble matters
무기 잔류물
≤0.02% (as SO4)
pH
6-7 (20 °C, 2.5%)
mp
133 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
InChI key
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable