주요 문서
79615
Sigma-Aldrich
meta-Phosphoric acid
purum, ~65% HPO3 basis, pieces
동의어(들):
Metaphosphoric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(HPO3)n
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Quality Level
grade
purum
양식
pieces
농도
~65% (HPO3)
불순물
~35% (NaPO3)
solubility
water: miscible
density
2 g/cm3
SMILES string
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChI key
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.2
애플리케이션
meta-Phosphoric acid has been used for the extraction of ascorbic acid from Dialium guineense fruit pulp in a study.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nutritional potential of wild fruit Dialium guineense.
Ayessou NC, et al.
J. Food Compos. Anal., 1-5 (2014)