주요 문서
137252
SAFC
BIS-TRIS hydrochloride
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
BIS-TRIS hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161705
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
분석
≥99%
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
pH
5.8-7.2
유용한 pH 범위
5.8-7.2
6.5
pKa 
6.5
적합성
suitable for manufacturing use
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cl.OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5.ClH/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14;/h10-14H,1-7H2;1H
InChI key
VEYRVLHAMHQVTC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bis Tris HCl is a commonly used biological buffer for very broad usage in biological systems such as diagnostics, electrophoresis and protein based bioprocessing. The pKa of Bis Tris is 6.36, which makes it a good candidate for biological-based formulations.
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)