주요 문서
137254
SAFC
L-Tyrosine disodium salt dihydrate
EMPROVE® EVOLVE
의약품 제조
동의어(들):
L-Tyrosine, Disodium Salt Dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
제품 라인
EMPROVE® EVOLVE
양식
powder
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
Endotoxin, microbial, and heavy metals, tested
적합성
suitable for manufacturing use
외래 활성
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc(cc1)[O-])C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.2H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t8-;;;;/m0..../s1
InChI key
WFTCFVUQORELJZ-USHJOAKVSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Tyrosine is a polar, naturally occurring, non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodie
법적 정보
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)