T1145
L-Tyrosine disodium salt hydrate
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine disodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
기술
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
색상
white to beige
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].N[C@@H](Cc1ccc([O-])cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO3.2Na.H2O/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6;;;/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t8-;;;/m0.../s1
InChI key
SMJHYQCAVHUILN-CZDIJEQGSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
기타 정보
주의사항
적합성
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Learn more about the amino acid L-Tyrosine and explore how it is used in cell culture media like MEM, DMEM, and RPMI. We offer a comprehensive portfolio of amino acid cell culture supplements and reagents.