주요 문서
19429
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene
size: 250 μm
동의어(들):
Latex beads from PS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
NACRES:
NA.25
Quality Level
형태
aqueous suspension
농도
10% (solids)
입자 크기
250 μm std dev <6.5 μm
density
1.05 g/cm3
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves