제품 라인
BioReagent
Quality Level
분석
≥95% (TLC)
형태
solid
pKa
5.1
mp
≥250 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 5)
형광
λex 504 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=C(Cl)C(=O)C=C3Oc4cc(O)c(Cl)cc24.OC(=O)c5ccc(C(O)=O)c(c5)C6=C7C=C(Cl)C(=O)C=C7Oc8cc(O)c(Cl)cc68
InChI
1S/2C21H10Cl2O7/c22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)10-3-8(20(26)27)1-2-9(10)21(28)29;22-13-4-11-17(6-15(13)24)30-18-7-16(25)14(23)5-12(18)19(11)9-2-1-8(20(26)27)3-10(9)21(28)29/h2*1-7,24H,(H,26,27)(H,28,29)
InChI key
WHFHRELKGQJJBQ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.