분석
≥98.0% (TLC)
형태
powder
mp
245 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble
형광
λex 500 nm; λem 705 nm in DMF
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
[I-].CCCN1C(\Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCC
InChI
1S/C25H27N2S2.HI/c1-3-18-26-20-12-8-10-14-22(20)28-24(26)16-6-5-7-17-25-27(19-4-2)21-13-9-11-15-23(21)29-25;/h5-17H,3-4,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
GDEURKKLNUGTDA-UHFFFAOYSA-M
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.