49536
P1 Antigen
≥95.0% (TLC), powder or crystals
동의어(들):
α-Gal-(1→4)-β-Gal-(1→4)-GlcNAc, O-α-D-Galactopyranosyl-(1→4)-O-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-2-(acetylamino)-2-deoxy-D-glucose
About This Item
추천 제품
제품명
P1 Antigen, ≥95.0% (TLC)
Quality Level
분석
≥95.0% (TLC)
양식
powder or crystals
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H35NO16/c1-5(25)21-9-11(27)16(7(3-23)33-18(9)32)36-20-15(31)13(29)17(8(4-24)35-20)37-19-14(30)12(28)10(26)6(2-22)34-19/h6-20,22-24,26-32H,2-4H2,1H3,(H,21,25)/t6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17+,18?,19-,20+/m1/s1
InChI key
QOITYCLKNIWNMP-ZLPWQWAFSA-N
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.