생물학적 소스
Porcine
Quality Level
분석
≥90% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1OC(OCC(O)C(OC2OC(CO)C(OC3OC(COC4OC(CO)C(O)C(O)C4OC5OC(CO)C(OC6OC(CO)C(O)C(O)C6O)C(O)C5NC(C)=O)C(O)C(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(OC9OC(CO)C(O)C(O)C9O)C(O)C8NC(C)=O)C3O)C(O)C2NC(C)=O)C(O)C(NC(C)=O)C=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C68H114N4O50/c1-16-34(86)44(96)49(101)63(107-16)105-14-22(85)53(35(87)21(6-73)69-17(2)81)116-60-31(70-18(3)82)41(93)56(29(13-80)112-60)119-66-52(104)57(120-68-59(48(100)39(91)26(10-77)111-68)122-62-33(72-20(5)84)43(95)55(28(12-79)114-62)118-65-51(103)46(98)37(89)24(8-75)109-65)40(92)30(115-66)15-106-67-58(47(99)38(90)25(9-76)110-67)121-61-32(71-19(4)83)42(94)54(27(11-78)113-61)117-64-50(102)45(97)36(88)23(7-74)108-64/h6,16,21-68,74-80,85-104H,7-15H2,1-5H3,(H,69,81)(H,70,82)(H,71,83)(H,72,84)
InChI key
RSHPVGDNLRQFMQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)