53300
Histamine dihydrochloride
≥99.0% (AT), powder or crystals, endogenous histamine receptor agonist
동의어(들):
2-(4-Imidazolyl)ethylamine dihydrochloride
About This Item
추천 제품
제품명
Histamine dihydrochloride, ≥99.0% (AT)
분석
≥99.0% (AT)
양식
powder or crystals
무기 잔류물
≤0.2%
손실
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
244-247 °C
249-252 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤200 ppm
양이온 미량물
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
InChI key
PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... HRH1(3269)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves