분자량
antigen ~200 kDa
종 반응성
canine, mouse, rat, human
포장
antibody small pack of 25 μL
향상된 검증
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
기술
immunohistochemistry (frozen sections): 1:1,000 using mouse liver sections.
indirect immunofluorescence: 1:500 using MDCK cells and cultured human HepG2 cells.
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using extract of rat brain
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... MLLT4(4301)
mouse ... Mllt4(17356)
rat ... Mllt4(26955)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- western blotting
- immunofluorescence experiments
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)