분석
≥90% (HPLC)
형태
powder
색상
white
solubility
H2O: 1 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C30H34F3N5O13/c1-12(2)25(38-26(47)17(6-7-21(40)41)36-28(49)18(10-22(42)43)34-13(3)39)29(50)37-19(11-23(44)45)27(48)35-14-4-5-15-16(30(31,32)33)9-24(46)51-20(15)8-14/h4-5,8-9,12,17-19,25H,6-7,10-11H2,1-3H3,(H,34,39)(H,35,48)(H,36,49)(H,37,50)(H,38,47)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45)/t17-,18-,19-,25-/m0/s1
InChI key
GZDRODOYEFEHGG-NUDCOPPTSA-N
유전자 정보
human ... CASP3(836)
Amino Acid Sequence
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable