양식
crystalline powder
Quality Level
유용한 pH 범위
8.3-9.7
pKa(25 °C)
9.0 (Free acid)
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)