A3553
Acrylamide
suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
동의어(들):
2-Propenamide, Polyacrylamide, acrylic amide, akrylamid, Acrylic acid amide
About This Item
추천 제품
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
분석
≥99% (HPLC)
양식
powder
기술
electrophoresis: suitable
불순물
≤0.005% Acrylic acid
≤0.005% Insoluble in water
전도도
≤10 μmho (35% solution)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
양이온 미량물
Fe: ≤1 ppm
Mg: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
호환성
스플래시 보호용 추천 장갑
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
280.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
138 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)