제품명
Acrylamide/Bis-acrylamide, 30% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 37.5:1
무균
0.2 μm filtered
Quality Level
제품 라인
BioReagent
양식
liquid
피드(feed) 비율
37.5:1
기술
electrophoresis: suitable
적합성
suitable for electrophoresis
저장 온도
2-8°C
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation of polyacrylamide gel for photobleaching experiment
- as a constituent in the preparation of gel precursor solution and pore-gradient microgel precursor solution
- in the preparation of polyacrylamide gels during western blot analyses
제조 메모
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Peripheral nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객