생물학적 소스
Nigrospora sphaerica
Quality Level
vapor pressure
0.55 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
색상
clear colorless
solubility
H2O: miscible (completely)
항생제 활성 스펙트럼
neoplastics
viruses
동작 모드
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
물리적 형태
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)