주요 문서
A4566
Sigma-Aldrich
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H18N6O3 · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
367.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
제품명
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
Quality Level
분석
≥99.0% (TLC)
양식
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)