A6185
Calpain Inhibitor I
≥97% (TLC), powder
동의어(들):
ALLN, Ac-LLnL-CHO, MG-101, N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal, N-Acetyl-Leu-Leu-Norleu-al
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥97% (TLC)
양식
powder
색상
white
solubility
DMSO: soluble
ethanol: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CCCC)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(C)=O
InChI
1S/C20H37N3O4/c1-7-8-9-16(12-24)22-19(26)18(11-14(4)5)23-20(27)17(10-13(2)3)21-15(6)25/h12-14,16-18H,7-11H2,1-6H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,27)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
FMYKJLXRRQTBOR-BZSNNMDCSA-N
유전자 정보
human ... CAPN1(823) , CTSB(1508) , PSMA1(5682)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a component of protease inhibitor cocktail for gel shift analysis
- for treating HeLa cell cultures
- for inhibition of 26 S proteasome in 26 S proteasome inhibition assays
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
관련 콘텐츠
일산화질소 (NO) 및 세포 스트레스 연구를 위한 생체 활성 저분자