생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
rabbit
기술
direct ELISA: 1:50,000 using using 5 μg/ml of rabbit IgG for coating and OPD substrate
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400
western blot (chemiluminescent): 1:80,000-1:160,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Rabbit IgGs against target proteins are often used as primary antibodies in various research applications. Thus, secondary anti-rabbit IgGs conjugated to a detectable substrate are useful tools for the analysis of target proteins.
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody binds all rabbit Igs.
특이성
면역원
애플리케이션
Goat Anti-Rabbit IgG (whole molecule)-Peroxidase antibody can be used for immunoblot assays at 1:1,000. The antibody can also be used for ELISA (1:5,000) and IHC (1:400) applications.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable