제조업체/상표
Axygen Inc RES-MW12-HP
Corning
포장
25 ea of
크기
7 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® reagent reservoir is a multiple-well, high-profile reservoir manufactured using chemically resistant polypropylene.
- Ideal for both manual and automated applications.
- Designed with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates.
- Features 12-Channel trough - extended length of the bottom surface.
- Designed for 12-channel applications.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.