주요 문서
AXYSCT15MLRS
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, units of 25, sterile
동의어(들):
15 ml centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.22
material
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
무균
sterile
포장
units of 25
제조업체/상표
Axygen Inc SCT-15ML-R-S
Corning
파라미터
12000 × g max. RCF
용량
15 mL
색상
clear
피팅
cap (screw cap)
적합성
suitable for (centrifugation)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)