AXYTF20RS
Pipette filter tips
for P-20, racked, size 20 μL, pkg of 5x960tips/cs, sterile
동의어(들):
Pipette tips, pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121601
NACRES:
NB.02
크기:
20 μL
무균:
sterile
특징:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
포장:
pkg of 5x960tips/cs
제조업체/상표:
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
Corning
추천 제품
material
clear
무균
sterile
특징
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter
제조업체/상표
Axygen Inc TF-20-R-S
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
20 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Axygen® Filter Barrier tips can be used for DNA amplification and microbiological applications where slight contamination can alter the results.
특징 및 장점
Axygen® Filter Barrier tips have the following features and benefits
- Tips create a physical barrier to prevent cross-contamination and block aerosols
- The DNA inhibitors free-polyethylene filters are fit into the tips robotically to avoid nuclease contamination
- Packed in sealed-bottom racks with lids
- Tips are RNAse and DNAse free
- Non-pyrogenic
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.