B5437
Bendamustine hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1H-Benzimidazole-2-butanoic acid, 5-[bis(2-chloroethyl)amino]-1-methyl monohydrochloride, Treanda
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
off-white
solubility
H2O: >30 mg/mL
주관자
Teva
저장 온도
room temp
SMILES string
O.Cl.Cn1c(CCCC(O)=O)nc2cc(ccc12)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C16H21Cl2N3O2.ClH.H2O/c1-20-14-6-5-12(21(9-7-17)10-8-18)11-13(14)19-15(20)3-2-4-16(22)23;;/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3,(H,22,23);1H;1H2
InChI key
TWBJYCLUHINEDN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
- a chemotherapy agent for chronic lymphocytic leukemia (CLL) samples to monitor spliced and unspliced gene expression
- an inhibitor to E3 ubiquitin-protein ligase RNF3 (HOIP) in matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF) assay
- a cytotoxic chemotherapeutic drug in high-throughput screening to test interaction with BAY87-2243
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.