B6688
BMS 493
≥98% (HPLC), powder, pan-RAR inverse agonist
동의어(들):
(E)-4-[2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(2-phenylethynyl)naphthalen-2-yl]ethen-1-yl]benzoic acid, 4-[(1E)-2-[5,6-Dihydro-5,5-dimethyl-8-(phenylethynyl)-2-naphthalenyl]ethenyl]-benzoic acid, BMS204, 493
About This Item
추천 제품
product name
BMS 493, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
주관자
Bristol-Myers Squibb
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC=C(C#Cc2ccccc2)c3cc(\C=C\c4ccc(cc4)C(O)=O)ccc13
InChI
1S/C29H24O2/c1-29(2)19-18-24(14-10-21-6-4-3-5-7-21)26-20-23(13-17-27(26)29)9-8-22-11-15-25(16-12-22)28(30)31/h3-9,11-13,15-18,20H,19H2,1-2H3,(H,30,31)/b9-8+
InChI key
YCADIXLLWMXYKW-CMDGGOBGSA-N
일반 설명
애플리케이션
- as an inhibitor for the dietary and pharmacologic manipulation of retinoic acid (RA) activity in vivo and in vitro
- for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) culture and ventricular cardiomyocytes (VCMs) differentiation
- to inhibit retinoic acid (RA) signaling in explants
- as a retinoic acid receptor (RAR) inhibitor for the induction of synaptonemal complex protein 3 (SCP3) and ATP-dependent RNA helicase (DDX4) in primordial germ cells (PGCs)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
증식하는 세포에서 세포 주기는 4단계로 구성됩니다. Gap 1(G1)은 유사분열과 세포 성장을 특징으로 하는 DNA 복제 사이의 기간입니다. DNA 복제는 합성(S)기에 일어나며, 세포 분열을 위한 성장 및 준비를 하는 Gap 2(G2)가 뒤따릅니다. 이 세 단계는 함께 세포주기의 간기 단계를 구성합니다. 간기 이후에 분열(M)기가 뒤따릅니다.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.