주요 문서
B8526
Sigma-Aldrich
Biohazard disposal stand
Floor stand
동의어(들):
biohaz waste bag rack, floor bag stand, waste bag rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.35
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F13192-0003
길이 × 너비 × 높이
33 cm (13 in.) × 35 cm (13 3/4 in.) × 72 cm (28 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Frame constructed of 1/2 in. O.D. aluminum tubing with baked epoxy coating, rubber tips, and a polystyrene drip tray. Folds flat for storage.
호환성
For 64 × 89 cm bags.