주요 문서
S4722
Sigma-Aldrich
Sharps safety pouches
for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea
동의어(들):
Sharps Disposal Bags
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 200 ea
제조업체/상표
Bel-Art H13234-0000
일반 설명
Heavy 10-mil paperboard pouches for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, 14 × 33 cm with locking tab closure.
Not recommended for the disposal of needles.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)