Quality Level
특이 활성도
≥500 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
분자량
68-130 kDa
정제법
chromatography
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
외래 활성
Clostripain ≤2.0 U/mg
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for the recovery of neutrophils from collagen gels
- for the dissociation of breast tumor biopsies into single cells
- for the isolation of primary human endometrial stromal cells(HESC) from endometrial biopsies
생화학적/생리학적 작용
포장
단위 정의
제조 메모
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.