콜라겐 분해효소(Collagenase)
콜라겐 분해효소는 생리적 pH 및 온도 조건 하에서 효과적으로 콜라겐의 펩타이드 결합 부위를 해체하는 엔토펩티다아제(펩티드 내부 가수 분해효소)입니다. 이 물질은 단백질이므로 pH, 온도 및 단백질 변성을 일으킬 수 있는 여러 기타 요인들에 매우 민감합니다. 콜라겐 분해효소의 활성, 입체형태, 특성은 외부 요인에 영향을 매우 많이 받습니다.
콜라겐 분해효소는 I, II, III, IV, V, VI VII, VIII, XI 등 다양한 유형과 간세포용 특수 콜라게나아제로 구성됩니다. Clostridium histolyticum에서 유래한 콜라겐 분해효소는 6개의 그룹으로 분류되며 viz, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta로 불립니다. 이는 중요한 촉매로 작용하며 줄기 세포 생물학, 암 연구, 면역학에서 응용됩니다.
세포/조직 분리를 위한 콜라겐 분해효소
콜라겐 분해효소는 피부, 혈관, 건, 뼈에서 콜라겐을 분해함으로써 세포/조직 분리에 사용될 수 있기 때문에 광범위한 연구를 지원합니다. 콜라겐 분해효소의 유형은 분리해야 하는 특정 유형의 세포 또는 조직에 기반하여 선택됩니다. I형 콜라겐 분해효소는 지방, 폐, 상피, 부신 조직 세포의 분리에 적합합니다. II형 콜라겐 분해효소는 간, 갑상선, 뼈, 심장, 타액선 조직의 분리에 적합합니다. IV형 콜라겐 분해효소는 다양한 조직을 해체하며, V형은 결합 조직을 단일 세포로 분리함으로써 췌장 섬 조직의 분리에 적용됩니다. 콜라겐 분해효소 해리(disaggregation)는 마우스 신장, 인간 성인 및 태아의 뇌 배양에 이상적입니다.
세포 배양을 위한 콜라겐 분해효소
콜라겐 분해효소는 부드러우며 교반이 필요 없고 최적의 온도 및 pH에서 잘 해리 됩니다. 그러므로 콜라겐 분해효소는 마우스 신장, 인간 성인 및 태아 뇌, 인간 종양, 상피 조직의 배양에 이상적입니다.
치료제로서의 콜라겐 분해효소
콜라겐 분해효소는 허리 디스크 및 좌골 신경 문제, 외상 치료, 류마티스 관절염 및 골관절염의 치료를 포함한 다양한 의료 응용분야에서 중요한 역할을 수행합니다.